Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Transportadores con aislamiento precalificados globales con empaque universal
Código de producto. 17848703
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
12,1 L
Cantidad:
24 palés
8 palés
Peso (métrico):
10,8 kg
22,3 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17848703 2,5 L 24 palés 10,8 kg paquete de 24
17838703 12,1 L 8 palés 22,3 kg paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17848703 Proveedor Sonoco™ N.º de proveedor E3F4
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solución de embalaje con temperatura controlada. Congelado (< -20 °C).
  • Configuración de empaquetado universal
  • Posicionado como una solución de embalaje de material de bajo coste
  • Ofrece varios tamaños, rangos de temperatura y flexibilidad.
  • La línea Envoy Global puede cambiar de temperatura ambiente controlada a temperaturas refrigeradas y congeladas cambiando los refrigerantes.
  • Simple y sin errores
  • Utiliza cuatro tamaños de contenedores de EPS
  • Precalificado para ISCsilver perfil ambiental
  • Diseño de refrigerante con tiempo de banco cero
  • Aislamiento de poliestireno expandido
  • Material de embalaje de bajo coste
  • Diseños simples
  • Los canales de flujo de aire integrados en EPS permiten utilizar menos refrigerante en cada paquete.
Duración
  • Refrigerado y CRT: Mínimo dos días
  • Congelado: Mínimo cuatro días
Envío de productos farmacéuticos, tratamientos clínicos y muestras de diagnóstico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 425 x 400 x 413 mm (16,7 x 15,7 x 16,2 in)
Capacidad (imperial) 0,66 gal
Peso (imperial) 23.8 lb.
Peso (métrico) 10,8 kg
Material Poliestireno expandido
Tipo de producto Transportista aislado
Cantidad 24 palés
Capacidad (métrico) 2,5 L
Intervalo de temperatura <-20 °C