Learn More
Branson Ultrasonics™ Disruptor celular Sonifier™ SFX250/SFX550
Código de producto. 15549624
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SFX250 con 0,5 in Alarma audible
SFX550 con 0,5 in Alarma audible
Tensión:
240 V
Vataje:
250 W
550 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Vataje Tamaño de la unidad
15549624 SFX250 con 0,5 in Alarma audible 240 V 250 W cada uno
15569624 SFX550 con 0,5 in Alarma audible 240 V 550 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15549624 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 101063966R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7266.49€
    5518.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1748.49€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los controles avanzados brindan un control más preciso sobre todos los elementos críticos del experimento.
La interfaz fácil de usar permite el monitoreo en proceso de variables clave, incluyendo tiempo, potencia, energía, temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y experimento.  progreso.
  • Ultrasonidos continuos o pulsados
  • El convertidor de alta eficiencia y montaje en soporte no requiere refrigeración interna
  • Microtip El modo limita la amplitud al 70% para extender la vida útil de la herramienta
  • Control de temperatura real (requiere sonda de temperatura independiente)
  • Modo de tiempo o energía con pulso de energía
  • Indicador de progreso del experimento
  • El SFX250 procesa muestras de 0,2 a 500 ml
  • El SFX550 procesa muestras de 0,2 a 1000 ml
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Especificaciones
Tipo de producto Homogeneizador celular
Tensión 240 V
Vataje 250 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas
Incluye Suministro eléctrico, convertidor de 20 kHz, asta roscada de 1,27 cm, cable de alimentación, manual, juego de llaves
Modelo SFX250 con 0,5 in Alarma audible
Peso (imperial) 14 lb
Peso (métrico) 6,3 kg