Learn More
Branson Ultrasonics™ Disruptor celular Sonifier™ SFX150
Descripción
La interfaz fácil de usar permite la monitorización en proceso de variables clave, incluyendo tiempo, alimentación, energía, temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y el progreso del experimento.
- Procesamiento de hasta 150 ml
- Silencioso para funcionar sin una carcasa de sonido
- Control de temperatura real (requiere sonda de temperatura independiente)
- Ultrasonidos continuos o pulsados
- Modo de tiempo o energía con pulso de energía
- Indicador de progreso del experimento
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 240 V |
| Vataje | 150 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas |
| Incluye | Suministro eléctrico, convertidor de 40 kHz, micropunta de 3,17 mm, cable de alimentación, manual, juego de llaves |
| Modelo | SFX150 |
| Peso (imperial) | 14 lb |
| Peso (métrico) | 6,3 kg |
| Tipo de producto | Disruptor celular con convertidor de mano |