Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Cuernos disruptores
Código de producto. 10654375
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 a 250 ml
De 25 a 500 mL
Diámetro de la punta (métrico):
13 mm
19 mm
Intensidad:
Alto
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la punta (métrico) Intensidad Tamaño de la unidad
10654375 De 10 a 250 ml 13 mm Alto cada uno
10254494 De 25 a 500 mL 19 mm Medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654375 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 101147037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.31€
    668.00€ / paquete de 1
    Ahorro 216.31€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier S-250 y S-450
Transmita energía ultrasónica a una solución.
Construcción de
titanio Bocina de alta ganancia
Asta escalonada con cuerpo roscado (22-020-860)
  • El extremo roscado del asta permite la fijación de micropuntas.
  • Incluye punta plana extraíble.
  • Se puede utilizar con accesorios roscados, como una celda de flujo continuo.
Asta de alta ganancia (22-309-787)
  • Proporciona mayor amplitud a diámetros de 1,9 y 2,5 cm que astas escalonadas similares.
  • No se puede utilizar con accesorios atornillados.
  • Especificaciones
    amplitud 21-145 μm
    Tipo de producto Asta de homogeneizador
    Intervalo de volumen (métrico) De 10 a 250 ml
    Diámetro de la punta (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg)
    Diámetro de la punta (métrico) 13 mm
    Material Titanio
    Para utilizar con (aplicación) Perfectas para transmitir energía ultrasónica a una solución
    Para utilizar con (equipo) Disruptor celular Sonifier™ S-250 y S-450
    Intensidad Alto