Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio homogeneizador celular Sonifier, soporte con varilla
Código de producto. 15599153
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sonifier Disruptor celular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15599153 Sonifier Disruptor celular cada uno
1 options
Código de producto. 15599153 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 1010631108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    103.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.80€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Para su uso con homogeneizador celular Sonifier Accesorio homogeneizador celular Branson Ultrasonics Sonifier, soporte con varilla para facilitar la ejecución de la aplicación.
  • Soporte con varilla de acero inoxidable
  • Admite los ’accesorios y el convertidor de 20 kHz de Branson
  • Usado para sujetar un convertidor en Sonifier aplicaciones
  • No incluye la abrazadera convertidora; Se venden por separado.
  • Para sujetar, un convertidor de 40kHz para el modelo SFX150 EDP es 101-063-1109.
  • Para sujetar un convertidor de 20kHz para los modelos SFX250 / SFX550 EDP es 101-063-1110.
Dimensiones:   
  • Base de soporte (L x W): 9 x 5,5 in. (229 x 140mm)
  • Vara (H x diámetro): 24 x 0,5 in. (609 x 13mm)
Tekniske data
Tipo de producto De pie con vara
Diámetro del eje (imperial) 0,5 in
Diámetro del eje (métrico) 13 mm
Altura (imperial) 24 in.
Altura (métrico) 609 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Sonifier Disruptor celular
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.