Learn More
Sonidegib, MedChemExpress
Código de producto. 16487126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487126 100 mg 100 miligramos
16483127 50 mg 50 miligramos
16457088 10 mg 10 miligramos
16409637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16582A
MedChemExpress Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sonidegib
CAS 956697-53-3
Color Morado
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26F3N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Erismodegib LDE225 NVP-LDE225
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4
Peso molecular (g/mol) 485.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.5
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death