Learn More
Sonidegib diphosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16499627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499627 5 mg 5 miligramos
16473127 50 mg 50 miligramos
16447088 10 mg 10 miligramos
16477126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16582
MedChemExpress Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sonidegib diphosphate
CAS 1218778-77-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32F3N3O11P2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Erismodegib diphosphateLDE225 diphosphateNVP-LDE225 diphosphate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (146.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 681.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.49
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death