Learn More
Fisherbrand™ Sonicador Q500 sin sonda
Código de producto. 12981151 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12981151 220 V cada uno
1 options
Código de producto. 12981151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5018.57€
    3261.35€ / paquete de 1
    Ahorro 1757.22€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Proporciona un funcionamiento programable y una visualización digital de los parámetros de funcionamiento. Fisherbrand™ Q500 Sonicator Sin sonda es excelente para la dispersión de nanopartículas, creación de emulsiones, lisis celular y aplicaciones de homogeneización.
  • Ajuste el tiempo y la amplitud para trabajar con la función manos libres.
  • Modo de pulso para evitar el calentamiento en muestras sensibles a la temperatura
  • Control digital de amplitud/intensidad del 20 al 100 %
  • Indicador de tiempo transcurrido para mostrar la duración del tiempo en el que las muestras se someten a ultrasonidos
  • Visualización del voltaje y los julios para el control de la energía en tiempo real
  • Protección contra sobrecarga para evitar daños en los circuitos si se produce un fallo
  • Utiliza componentes sin plomo.
Especificaciones
Tensión 220 V
Vataje 500 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 387 x 203 x 216 mm (5,25 x 8 x 8,5 in)
Incluye Generador, convertidor, cable de alimentación, cable convertidor, juego de llaves
Modelo Q500
Frecuencia 20 kHz