Learn More
MedChemExpress Somatostatin-28 (1-14)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 79243-10-0 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1528.71 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |