Descripción
- El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
- Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo.
- El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
- Estilo manopla.
- Reutilizable.
- Sin látex.
- Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
- CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III |
| Clasificación | EPI de categoría III |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Pila de arena |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Mostrar más |