Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-675
Código de producto. 12201202 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12201202 11 12 pares
12630862 6 12 pares
11706564 7 12 pares
11796554 8 12 pares
11786554 9 12 pares
12405140 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12201202 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 37675110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70€
    40.28€ / 12 pares
    Ahorro 24.42€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos. Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin igual, proporcionan una comodidad excelente para el
  • El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
  • Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo.
  • El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
  • Estilo manopla.
  • Reutilizable.
  • Sin látex.
  • Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Acabado exterior Suave
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Grosor (métrico) 0,38 mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Aterciopelado
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia química
Serie 37-675