Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-655
Código de producto. 12680852 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12680852 10 12 pares
12690852 11 12 pares
12600862 7 12 pares
12610862 8 12 pares
12620862 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12680852 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 37655100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos. Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin igual, proporcionan una comodidad excelente para el usuario.
  • Ofrecen al usuario una comodidad excepcional
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Al no tener borra de algodón en el interior, se reduce el riesgo de contaminación por pelusas, haciendo que este guante resulte ideal para zonas de producción sensibles a la intromisión de impurezas externas
  • El acabado rugoso le da al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, ya que se reduce el riesgo de que se dañen piezas frágiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Cut Resistance Rating Nivel 0
Acabado exterior Suave
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Modelo 37-655
Grosor (métrico) 0,38 mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento No flocado
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 37-655