Learn More
Descrizione
- Ofrecen al usuario una comodidad excepcional
- Aprobados para su uso con alimentos
- Al no tener borra de algodón en el interior, se reduce el riesgo de contaminación por pelusas, haciendo que este guante resulte ideal para zonas de producción sensibles a la intromisión de impurezas externas
- El acabado rugoso le da al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, ya que se reduce el riesgo de que se dañen piezas frágiles
Specifica
Specifica
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Cut Resistance Rating | Nivel 0 |
| Acabado exterior | Suave |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Modelo | 37-655 |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Guantes con puño de color | Verde |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?