Descripción
Resistentes a productos químicos: pueden estar en contacto con multitud de disolventes, sustancias cáusticas o grasas animales sin debilitarse o hincharse. Los guantes de nitrilo Sol-Vex™ Ansell™ son ideales para numerosas aplicaciones que implican el procesamiento de productos químicos.
- El diseño de nitrilo protege contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones
- El diseño curvado de los dedos y la palma contorneada ayudan a reducir la fatiga
- Puños de corte recto para facilitar su colocación y retirada
- No contienen alérgenos proteicos y no causan dermatitis por contacto
- Verde oscuro
Compliance
Cumplen con la norma ANSI A4 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 5 (nivel de resistencia a la abrasión); EN 388; aptos para la manipulación de alimentos según la FDA 21 CFR 177-2600.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | Nivel 0 |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Grosor (métrico) | 0,56 mm |
| Mostrar más |