Learn More
Violeta disolvente 9 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solvent Violet 9 (Technical Grade) |
| CAS | 467-63-0 |
| Fórmula molecular | C25H31N3O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Solvent Violet 9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31N3O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(29,20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,29H,1-6H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C |
| Nombre IUPAC | tris[4-(dimetilamino)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.2467 |