Learn More
Merck Células agitadas resistentes a disolventes, para membranas de 47 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Placa superior y base de acero inoxidable (316 l), cilindro de vidrio borosilicatado, barra de agitación de PTFE, junta tórica de fluoroelastómero, tubo de presión de nailon, tubo de filtrado de caucho de silicona, embudo de HDPE |
| Área de filtración | 15 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalación, depuración y concentración de proteínas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 75 ml (volumen de proceso) |
| Retención de volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Altura (métrico) | 12,2 cm |
| Diámetro (métrico) | 47 mm (filtro), 8 cm (cilindro) |