Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster resistentes a disolventes
Código de producto. 17881769 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,25 x 1,9 in
22,86 mm x 22,86 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 280
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17881769 22,86 mm x 22,86 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 280
17990670 0,25 x 1,9 in BMP41, BMP51, M511 paquete de 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17881769 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.85€
    79.98€ / paquete de 280
    Ahorro 7.87€
    8% Descuento
En stock
Etiquete fácilmente portaobjetos de laboratorio y placas de pocillos con el material de etiqueta de poliéster de alto rendimiento B-488. Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ etiquetadora portátil
  • Ideal para aplicaciones de laboratorio donde la durabilidad a las condiciones ambientales y químicas es clave.
  • Diseñado para soportar temperaturas extremas y exposición a corto plazo a productos químicos como xileno, DMSO y etanol.
  • Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión segura a superficies planas y lisas como acero inoxidable y polipropileno.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2011/65/UE, 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Arriba
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos; Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección; Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo M5-97-488
N.° por paquete 280 Etiqueta(s) / Caja
Cantidad 280
Tamaño 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 320 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 160 °C
Grosor (imperial) 0,0037 in
Grosor (métrico) 0.094 mm
Dimensiones (L x An) 22,86 mm x 22,86 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0,9 in
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22.86 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 22.86 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 22.86 mm
Alternate Part Number M5-97-488