Learn More
Rojo disolvente 52, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solvent Red 52 |
| CAS | 81-39-0 |
| Fórmula molecular | C24 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-6-[(4-methylphenyl)amino]-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 2,3-Dihydro-3-methyl-2-oxo-6-p-toluidine-3-azabenzanthrone, 3-Methyl-6-(p-tolylamino)-2H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7(3H)-dione, 3-Methyl-6-p-toluidino-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione, Ahcoquinone Rubine Base, C.I. 68210, C.I. Solvent Red 52, Diaresin Red H 5B, Helio Oil Red R Pdr, KP Plast Red 5B, Kenawax Red Rubine 2RP, Macrolex Red 5B Macrolex Red 5B Gran, Oil Fast Red R Pdr, Optica Global PRT Red, Optica Global PRT Red Toner, Rubinol R Base, SR 52, Solvent Red 52, Sumiplast Red HL 5B, Transparent Red H 5B, Waxoline Rubine RA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H18N2O2/c1-14-7-9-15(10-8-14)25-19-11-12-20-22-18(13-21(27)26(20)2)16-5-3-4-6-17(16)24(28)23(19)22/h3-13,25H,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C=C2c3ccccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5)ccc1c24 |
| Nombre IUPAC | 14-metil-10-(4-metilanilino)-14-azatetraciclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadeca-1(16),2,4,6,9,11,13(17)-heptaeno-8,15-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.412 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.137 |