Learn More
Rojo disolvente 26, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30319755 25 mg
1 options
Código de producto. 30319755 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16971250
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Red 26
CAS 4477-79-6
Nombres de analitos o componentes Solvent Red 26
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H22 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Naphthalenol, 1-[[2,5-dimethyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 26 (7CI,8CI), 1-[2-[2,5-Dimethyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[4-(o-Tolylazo)-2,5-xylylazo]-2-naphthol, Akrodye Oil Red 1, C.I. 26120, Calco Oil Red A 1700, Calco Oil Red N 1700, Calco Oil Red Z 1700, Calcogas Rocket Red, NSC 115877, Oil Red 2144, Oil Red EGN, Oil Red GPD, Oil Red OB, Oil Red PEL, Solvent Red 26
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2cc(C)c(cc2C)N=Nc3c(O)ccc4ccccc34
Nombre IUPAC 1-[(E)-[2,5-dimetil-4-[(E)-(2-metilfenil)diazenil]fenil]diazenil]naftalen-2-ol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 394.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1794 g/mol