Descripción
- La dosificación es fácil en recipientes muy pequeños, como tubos de ensayo, que no presentan problemas.
- La manguera se puede fijar opcionalmente a la boquilla de descarga, lo que permite llenar el contenedor desde una distancia mayor.
- Especialmente compacta y muy bien equilibrada, lo que hace posible llenar sin vuelcos, incluso desde contenedores muy pequeños.
- Diseño resistente y materiales de alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rosca del conector GL 45 |
| Incluye | Cable de tierra de 2 m |
| Material | Stainless Steel |
| Caudal | 1,8 l/min |
| Aplicaciones | Llenado preciso en recipientes pequeños |
| Tipo de producto | Bomba de disolvente |
| Para utilizar con (equipo) | For containers up to 10 L |