Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disolvente azul 38
Código de producto. 11418356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418356 25 g 25 g
11428356 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418356 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15395.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disolvente azul 38 se utiliza comúnmente en microscopía para detectar desmielinización en el sistema nervioso central. Se utiliza como tinción de recubrimiento de mielina.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y metanol (1 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1328-51-4
Fórmula molecular C32H14CuN8Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 780.16
Número MDL MFCD00071424
Clave InChI DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Blue
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml).
Cantidad 25 g