Learn More
Azul disolvente 35, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400981 50 g -
11410981 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215663550
CAS 17354-14-2
Fórmula molecular C22H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 350.462
Número MDL MFCD00011714
Clave InChI OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 61554, Sudan Blue II
PubChem CID 3766139
Nombre IUPAC 1,4-bis(butilamino)antraceno-9,10-diona
SMILES CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Blue 35
Nombre de nota Dye content: Approx. 90%
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.5
Densidad 1.23g/mL
Cantidad 50 g
Forma física Polvo