Learn More
MedChemExpress Solvent Blue 35
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 5 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Sudan Blue II ∣ Oil Blue 35 |
| CAS | 17354-14-2 |
| Peso molecular | 350.45 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | HBV |