Learn More
Disolvente Azul 104, TRC
Código de producto. 30136314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136314 10 g 10 g
30135237 50 g 50 g
30010794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67674310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-75-6
Fórmula molecular C32 H30 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 474.59
Nombre IUPAC 1,4-bis(2,4,6-trimetilanilino)antraceno-9,10-dión
SMILES Cc1cc(C)c(Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)cc3C)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Blue 104
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H30N2O2/c1-17-13-19(3)29(20(4)14-17)33-25-11-12-26(34-30-21(5)15-18(2)16-22(30)6)28-27(25)31(35)23-9-7-8-10-24(23)32(28)36/h7-16,33-34H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2307