Learn More
Solutol HS-15 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30424960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424960 100 mg 100 miligramos
30427178 500 mg -
30413059 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS676545100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61909-81-7
Fórmula molecular (C2H4O)nC18H36O3
Peso molecular (g/mol) 344.5
Sinónimo Polyethylene Glycol 12-hydroxystearate, Kolliphor HS 15, Solutol HS 15
Nombre IUPAC 13-hidroxi-1-(2-hidroxietoxi)nonadecan-2-one
SMILES CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solutol HS-15 (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-11-14-20(23)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-21(24)19-25-18-17-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.3083