Learn More
3M™ Solus™ Recubrimiento antivaho y antirayaduras (K &N)
Descripción
- Gafas de seguridad con sistema de control con cable (CCS ) en las sienes para colocar tapones para los oídos con cordón
- Scotchgard™ El revestimiento antivaho y antirayaduras resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua.
- El revestimiento antirayaduras proporciona una mayor durabilidad
- 3M™ Scotchgard™ El revestimiento antivaho y antirayaduras proporciona propiedades antivaho y antirayaduras superiores, cumpliendo con los requisitos de &marcado K N de EN166
- La lente de policarbonato absorbe el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Marcado de lente: 2C-1.2 3M 1 pie KN
- Marcado del marco: 3M EN 166 FT CE
- 3M Pruebas internas según el método de prueba EN168 en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales
- La junta extraíble revestida de espuma ayuda a limitar la exposición de los ojos al polvo y la suciedad al tiempo que proporciona mayor comodidad y amortiguación
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Color de marco | Verde |
| Incluye | No disponible |
| Modelo | SCCS01SGAF-GRN-EU |
| Cantidad | 20/caja |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Frame Type | Sin marco |