Learn More
Polyco Healthline Sacos de ropa para la ropa con tira soluble, 45 L
Código de producto. 31925046
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31925046 Rojo paquete de 200
1 options
Código de producto. 31925046 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor RSB/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.52€
    13.21€ / paquete de 200
    Ahorro 21.31€
    61% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Elaborado con materiales de alta calidad para sanidad, hoteles y otros entornos higienicos críticos. El color rojo identifica el lino para procesamiento especializado. Cuenta con una tira soluble en agua que se disuelve a 15 °C o más y una corda de cuerda soluble en agua.
  • Categoría: Bolsas de la colada
  • Capacidad: 45 L
  • Colores disponibles: Rojo
  • Dimensiones de la bolsa: 457/711 x 680 mm (aprox. 18/28 x 27 in.)
  • El diseño de tiras solubles favorece un manejo higiénico de la ropa sucia
  • Ideal para residencias de ancianos, hospitales y entornos sanitarios
  • Contenido de materiales reciclados: 30% de contenido reciclado (Código de producto: RSB/2)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Lazo
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Saco de la ropa sucia
Material Politeno
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 26,8 in
Anchura (imperial) 24 in
Capacidad (imperial) 11,9 gal
Capacidad (métrico) 45 L
Longitud (métrico) 680 mm
Anchura (métrico) 610 mm
Mostrar más Mostrar menos
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.