Learn More
Mapa Professional Guante desechable Solo 999
Código de producto. 30533558
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30533558 7 50 pares
1 options
Código de producto. 30533558 Proveedor Mapa Professional N.º de proveedor 34999457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    16.19€ / 50 pares
    Ahorro 9.81€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Guantes desechables con óptima flexibilidad y destreza.
Comodidad: Ofrece una excelente destreza debido al reducido espesor del material.
Practicidad: Fácil de poner y quitar.
Seguro de calidad: Sin silicona para evitar marcas o defectos en superficies metálicas y de vidrio antes de pintar.
Protección de la piel: Adecuado para personas sensibles a las proteínas naturales del látex.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría 3 CE
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 29 cm
Línea de productos Solo 999