Descripción
- Se instala directamente en la columna de servicio MECC
- Panel frontal moldeado con resina de PP: pirorretardante V0 (UL 94)
- Paneles eléctricos CON TOMAS
- Caja trasera de ABS pirorretardante sellada con prensaestopas
- Equipado con cableado y cable de alimentación flexible
- Autoextinguible FG7 (O) M1 y libre de halógenos
- 4 tomas T23 (Feller) IP55/IP21: 250 V/16 A/L+N+PE
- 1 interruptor automático 2P/16A
Especificaciones
Especificaciones
| Recuento (salidas) | 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Columna de servicio de la serie MECC |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 16 A |
| Color | Blanco |
| Incluye | 1 interruptor automático (2 P/16 A) |
| Tipo de salida | Tomas T23-1 (IP55/IP21) |
| Frecuencia | 50 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?