Learn More
Mapa Professional Guante desechable Solo 980
Beskrivelse
Comodidad:
- Diseñado para la comodidad y la flexibilidad.
Productividad:
- Las puntas de los dedos granuladas proporcionan un mejor agarre
Ventajas adicionales:
- Proporciona protección confiable contra una amplia gama de productos químicos, incluidos el isopropanol y ciertos Skydrol.™ y Diestone™ formulaciones
Protección de la piel:
- Sin látex para minimizar los riesgos de alergia.
- Sin polvo para reducir la contaminación
- Recomendado para uso en entornos industriales aceitosos.
Estándares:
- EN 374 Tipo B: JKPT
- EN 421:2010
- Apto para contacto con alimentos (Alimentario - Europa)
- Categoría III
- Tipos de riesgo: Líquido, químico, alimentario
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría 3 CE |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Sí |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?