Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13428388 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10448120 100 g Frasco de vidrio 100 g
10458120 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13428388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153650025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-79-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00063238
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solketal
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 19, V,2, 362
Índice Merck 15, 5259
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosidad 11 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido