Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357855 2500 g 2.50 Kg
11337855 100 g 100 g
11347855 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02814.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.64€
    236.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 50.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El solketal es útil para la síntesis de mono-, di- y triglicéridos. Se usa como reactivo de partida en la síntesis de derivados de la tulipalina. Actúa como un aditivo combustible en la gasolina. Es un inhibidor de la cetona de etilo de metilo.
Solubilidad
Soluble en agua (totalmente), alcohol, acetales, ésteres y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-79-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00063238
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solketal
Punto de fusión -27°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 2500 g
Beilstein 104465
Índice Merck 14,5213
Información de solubilidad Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%