Learn More
Solithromycin, MedChemExpress
Descripción
Solithromycin (CEM-101) is an orally bioavailable, effective antimicrobial agent, with IC50s for inhibition of cell viability, protein synthesis, and growth rate are 7.5 ng/mL, 40 ng/mL, and 125 ng/mL for Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, and Haemophilus influenzae, respectively. Solithromycin binds to the large 50S subunit of the ribosome and inhibits protein biosynthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solithromycin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 760981-83-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H65FN6O10 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | CEM-101 OP-1068 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (37.87 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |