Learn More
Solifenacin Succinate, TRC
Código de producto. 30133506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133506 1 g 1 g
30136053 50 mg 50 miligramos
17943025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6767011G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 242478-38-2
Fórmula molecular C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 480.55
Sinónimo Solifenacin succinate, (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl (1S)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate hydrogen butanedioate, Butanedioic acid, compd. with (1S)-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl 3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate (1:1), 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, (1S)-, butanedioate (1:1) (9CI), Vesicare, Vesikur, YM 67905
Nombre IUPAC [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Ácido butanedioico
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin succinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.226
Porcentaje de pureza >95%