Learn More
Solifenacin Succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16494137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494137 50 mg 50 miligramos
16447976 100 mg 100 miligramos
16418258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0002
MedChemExpress Solifenacin Succinate (YM905) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin Succinate (YM905) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin Succinate
CAS 242478-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32N2O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo YM905
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (208.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.09 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@H](C4=C(CC3)C=CC=C4)C5=CC=CC=C5.O=C(CCC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 480.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.55
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation