Learn More
Solifenacin, MedChemExpress
Código de producto. 16494157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16494157 50 mg 50 miligramos
16443776 25 mg 25 miligramos
16408278 10 mg 10 miligramos
16408006 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16494157
Marca: Medchem Express HYA0034
MedChemExpress Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin
CAS 242478-37-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo YM905 free base
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.95 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[C@@]1([H])C[N@]2CC[C@@H]1CC2)N3CCC4=CC=CC=C4[C@@H]3C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation