Learn More
Solifenacina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30457442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457442 4 x 25 mg 100 miligramos
17950586 25 mg 25 miligramos
17992146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457442 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1342.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Solifenacina EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 118864-75-8
Nombres de analitos o componentes (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Imp. A (EP), Solifenacin Imp. A (EP), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (S)-, (+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (-)-(S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Impurity A, Solifenacin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C1Cc2ccccc2[C@@H](N1)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 209.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1204 g/mol