Learn More
Solifenacina-d5 Cloruro, TRC
Código de producto. 30414710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414710 1 mg 1 miligramo
30423776 25 mg 25 miligramos
30415958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6767021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1426174-05-1
Fórmula molecular C23 2H5 H21 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 403.96
Sinónimo (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-d5-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3R)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride
Nombre IUPAC [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2N(CCc3ccccc23)C(=O)O[C@H]4CN5CCC4CC5)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin-d5 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m0./s1/i1D,2D,3D,7D,8D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.2075