Learn More
AMPri™ Guantes especiales de nitrilo SolidSafety ChemN
Código de producto. 16637405
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16637405 Grande paquete de 100
16667405 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16637405 Proveedor AMPri™ N.º de proveedor 81303L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Los guantes de protección especiales de nitrilo SolidSafety ChemN no contienen silicona y están hechos de un polímero especial que proporciona buena resistencia química y física, así como una resistencia comprobada a los microorganismos.
  • Categoría III
  • Dispositivo médico Clase I
  • Para uso alimentario
  • Resistencia química y física
  • Resistencia probada a los microorganismos
  • Sin silicona
  • Ajuste suave y cómodo, comodidad de uso.
  • Muy buen agarre, incluso si se utiliza en entornos húmedos o mojados.
  • No estéril
  • Sin talco
  • Color: verde
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 455, EN 374/Tipo B (JKPT), Grado alimentario según el Reglamento (UE) 1935/2004, EPI Categoría III, Producto sanitario Clase I según el Reglamento (UE) 2016/745
AQL 0.65
Color Verde
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño Grande
Longitud (métrico) 240 mm