Learn More
Muestra de control de calidad de sólidos en las aguas residuales, preparada para analizar, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11984984 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11984984 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11984984 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 499
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Muestras de control de calidad de sólidos para análisis de las aguas residuales, 500 ml, SPEX CertiPrep™
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Muestras de control de calidad de sólidos
  • Análisis de aguas residuales
  • Volumen de 500 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solids QC Sample
Nombre de nota Ready to analyze
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Cantidad 500 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio