Learn More
Thermo Scientific™ Opción de puerta sólida con puerta de cristal interior para cámara grande
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Puerta exterior sólida para cámara Thermo Scientific™: Sustituye a la puerta exterior de vidrio estándar para proteger las muestras de la luz. Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz. Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental. V
- Sustituye la puerta de vidrio exterior estándar para proteger las muestras de la luz
- Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz
- Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental
- Elija según el tamaño de la cámara: Pequeña (para modelos de 311 l / 11 pies cúb.) o grande (para los modelos de 821 l 29 pies cúb.)
- La puerta interior de cristal opcional permite comprobar visualmente las muestras sin provocar grandes perturbaciones en los niveles de temperatura/humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara grande, sustituye a la puerta exterior de vidrio estándar, instalada de fábrica |
| Para utilizar con (equipo) | solicitar con los modelos de cámara 3920, 3940, 3948, 3960, 3962 |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, puerta sólida |
| Modelo de puerta | Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara grande |
| Para utilizar con (aplicación) | incubación, aplicaciones sensibles a la luz |
| Incluye | Puerta sólida instalada de fábrica con puerta interior de vidrio |