Learn More
Thermo Scientific™ Opción de puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara pequeña
Código de producto. 16401135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara pequeña
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
16401135 Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara pequeña cada uno
1 options
Código de producto. 16401135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1900668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2691.15€
    2460.00€ / paquete de 1
    Ahorro 231.15€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Protección para las muestras sensibles a la luz
Puerta exterior sólida para cámara Thermo Scientific™: Sustituye a la puerta exterior de vidrio estándar para proteger las muestras de la luz. Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz. Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental. V
  • Sustituye la puerta de vidrio exterior estándar para proteger las muestras de la luz
  • Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz
  • Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental
  • Elija según el tamaño de la cámara: Pequeña (para modelos de 311 l / 11 pies cúb.) o grande (para los modelos de 821 l 29 pies cúb.)
  • La puerta interior de cristal opcional permite comprobar visualmente las muestras sin provocar grandes perturbaciones en los niveles de temperatura/humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara pequeña, sustituye a la puerta de vidrio exterior estándar, instalada de fábrica
Para utilizar con (equipo) solicitar con los modelos de cámara 3907, 3911
Iluminación LED
Tipo Accesorio, puerta sólida
Modelo de puerta Puerta sólida con puerta interior de vidrio para cámara pequeña
Para utilizar con (aplicación) incubación, aplicaciones sensibles a la luz
Incluye Puerta sólida instalada de fábrica con puerta interior de vidrio