Learn More
Gilac™ Caja sólida
Código de producto. 17998601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
17998601 9 L 300 x 400 x 100 mm Blanco cada uno
17918491 9 L 600 x 400 x 55 mm Blanco cada uno
17978781 14 L 600 x 400 x 76 mm Blanco cada uno
17938701 14 L 600 x 400 x 76 mm Azul cada uno
17918561 14 L 600 x 400 x 76 mm Rojo cada uno
17918401 14 L 600 x 400 x 76 mm Amarillo cada uno
17948611 15 L 600 x 400 x 90 mm Translúcido cada uno
17948491 15 L 600 x 400 x 90 mm Blanco cada uno
17958791 15 L 600 x 400 x 90 mm Verde cada uno
17968701 15 L 600 x 400 x 90 mm Amarillo cada uno
17958611 15 L 600 x 400 x 90 mm Azul cada uno
17988951 23 L 600 x 400 x 130 mm Blanco cada uno
17978691 15 L 600 x 400 x 90 mm Rojo cada uno
17958391 15 L 600 x 400 x 90 mm Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17998601 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G1794511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.38€
    10.80€ / paquete de 1
    Ahorro 4.58€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solid Crate está diseñado para empresas de catering, restauradores, panaderos y pasteleros. Caja de almacenamiento para materias primas, pasteles y molduras de chocolate. Apilable con y sin tapa, esquinas redondeadas y fondo plano para fácil limpieza.
  • Caja sólida.
  • Para empresas de catering y restauración: cajas de almacenamiento para materias primas.
  • Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
  • Diseño innovador para una mayor comodidad:
    • Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
    • Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar las cajas con tu logotipo.
    • Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 L
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Jaula
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 400 x 100 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Longitud (imperial) 11,8 in
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Altura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 3,9 in