Learn More
Gilac™ Contenedor sólido con tapa
Código de producto. 17918471
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17918471 27 L cada uno
1 options
Código de producto. 17918471 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G180638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.77€
    50.79€ / paquete de 1
    Ahorro 25.98€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Contenedor Sólido con Tapa adecuado para almacenar vajilla.
  • Recipiente sólido con tapa.
  • Adecuado para almacenar vajilla.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,1 gal.
Capacidad (métrico) 27 L
Tipo de tapón Tapa
Color Azul
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Recipiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 337 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Longitud (imperial) 15,7 in
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 11,8 in
Altura (métrico) 337 mm
Altura (imperial) 13,3 in