Learn More
Gilac™ Recipiente sólido con tapa
Descripción
- Recipiente sólido con tapa con bisagras para proteger mejor el contenido.
- No hay riesgo de perder la tapa.
- Recipiente ideal para transportar vajilla.
- Diseñado con lados lisos para facilitar la limpieza.
- Asas ergonómicas integradas en los cuatro lados.
- Contenedor apilable con refuerzo vertical para mayor durabilidad.
- Compatible con plataformas rodantes de 600 x 400 para facilitar el transporte.
- Tapas fáciles de sellar con cordón para evitar robos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polipropileno |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Tipo de tapón | Tapa con bisagra |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 330 mm |