Learn More
Brady™ Carcasa de latón sólido y candado de soporte
Código de producto. 15673527 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15673527 6 paquete paquete de 6
1 options
Código de producto. 15673527 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    116.65€ / paquete de 6
    Ahorro 18.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number CANDADO DE LATÓN DE 49 MM CON GRILLETE DE ACERO INOXIDABLE, PAQUETE DE 6
Color Chrome
Material Latón
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 7,0 mm
Dimensiones (L x An) 49,00 x 73,00 mm
Altura (métrico) 73 mm
Altura de la argolla (métrico) 27,0 mm
Material (Shackle) Acero inoxidable
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 49 mm
Anchura de la argolla (métrico) 49 mm