Learn More
Brady™ Candados de latón
Código de producto. 15603507
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15603507 Negro paquete de 12
11816083 Negro paquete de 12
11886073 Azul paquete de 12
15663497 Azul paquete de 12
11896073 Verde paquete de 12
15673497 Verde paquete de 12
11726905 Gris paquete de 12
15693497 Gris paquete de 12
11876073 Rojo paquete de 12
15653497 Rojo paquete de 12
11806083 Amarillo paquete de 12
15683497 Amarillo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15603507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 051359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    152.84€ / paquete de 12
    Ahorro 23.16€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con cuerpo y grillete de latón sólido que resiste la corrosión y las chispas.
  • El cilindro de 6 pines ofrece más cortes de llave únicos para una mejor resistencia a la manipulación
  • Las cerraduras están protegidas por fundas de vinilo de colores que hacen fácil la codificación por colores de su programa de bloqueo
  • Los candados están disponibles con llaves diferentes
  • Las etiquetas de bloqueo se venden por separado
  • Dos llaves suministradas con cada candado
Especificaciones
Tipo de producto Candados de latón
Alternate Part Number 51359
Color Negro
Material Latón
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 43,00 x 60,00 mm
Altura (métrico) 21 mm
Altura de la argolla (métrico) 21,00 mm
Material (Shackle) Latón
N.º de pasadores 6
Cantidad 12 paquete
Anchura (métrico) 33,5 mm