Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Código de producto. 15663527 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura de la argolla (métrico):
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura de la argolla (métrico) N.º de pasadores Tamaño de la unidad
15663527 38,0 mm 5 paquete de 6
11711376 23,5 mm 5 paquete de 6
15653527 23,5 mm 5 paquete de 6
11701376 14,5 mm 4 paquete de 6
15643527 14,5 mm 4 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15663527 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    99.72€ / paquete de 6
    Ahorro 15.28€
    13% Descuento
En stock
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number CANDADO DE LATÓN DE 39 MM, GRILLETE DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM, PAQUETE DE 6
Color Chrome
Material Latón
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 39,00 x 83,00 mm
Altura (métrico) 83 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,0 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 39 mm
Anchura de la argolla (métrico) 32,5 mm