Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Código de producto. 15653527
Cambiar vista
Click to view available options
Altura de la argolla (métrico):
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura de la argolla (métrico) N.º de pasadores unitSize
15653527 23,5 mm 5 paquete de 6
11711376 23,5 mm 5 paquete de 6
11701376 14,5 mm 4 paquete de 6
15643527 14,5 mm 4 paquete de 6
15663527 38,0 mm 5 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15653527 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    91.72€ / paquete de 6
    Ahorro 14.28€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number CANDADO DE LATÓN DE 39 MM CON GRILLETE DE ACERO INOXIDABLE, PAQUETE DE 6
Color Chrome
Material Latón
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 39,00 x 66,00 mm
Altura (métrico) 66 mm
Altura de la argolla (métrico) 23,5 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 39 mm
Anchura de la argolla (métrico) 32,5 mm