Learn More
Brady™ Cuerpo de latón sólido con bloqueo completamente aislado
Código de producto. 15623537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15623537 Azul paquete de 6
15613537 Negro paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15623537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    111.84€ / paquete de 6
    Ahorro 17.16€
    13% Descuento
En stock
El cuerpo y el grillete de este candado están completamente aislados contra descargas eléctricas.
  • El bloqueo del cuerpo de la junta, con cubierta del cilindro, protege el cilindro de 5 pines de la suciedad
  • La carcasa de vinilo amortiguador también protege las superficies pintadas
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo completamente aislado
Color Azul
Material Latón
Descripción Bloqueo completamente aislado
Diámetro de la argolla (métrico) 8,5 mm
Dimensiones (L x An) 53,00 x 73,00 mm
Altura (métrico) 73 mm
Altura de la argolla (métrico) 24,5 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 5
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 53 mm